1.09889
Buffer concentrate
(boric acid/potassium chloride/sodium hydroxide), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 9.00 ± 0.02 (20°C) Titrisol®
Szinonimák:
Buffer concentrate for 500 ml buffer solution, pH 9.00 ± 0.02 (20°C)
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
according to DIN 19266
termékcsalád
Titrisol®
pH
8.9 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.00 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
mixture
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Buffer concentrate in viral nucleic acid preamplification: A study utilized buffer concentrate in various viral nucleic acid preamplification pipelines for sewage viral metagenomics, enhancing the accuracy and efficiency of viral detection methods (Fernandez-Cassi and Kohn, 2024).
- Buffer concentrate in myocardial slice cultures: Research on rabbit myocardial slices demonstrated the critical role of buffer concentrate in maintaining tissue stability and function under various experimental conditions, crucial for physiological studies (Baron et al., 2024).
- Buffer concentrate in fluorescence spectroscopy: A study explored the interaction of erythrosine B with cardiac drugs, using buffer concentrate to stabilize reaction conditions in fluorescence, scattering, and absorbance spectroscopy (AlSalem et al., 2024).
- Buffer concentrate in solid-state NMR: The quantification of residual water in pharmaceutical solutions was improved using buffer concentrate in solid-state NMR, highlighting its importance in ensuring the quality and stability of pharmaceutical formulations (Du and Su, 2024).
- Buffer concentrate in electrochemical detection: Buffer concentrate facilitated the electrochemical detection of iodide in nuclear emergency tablets, proving essential for precise and reliable analytical applications in emergency response scenarios (Alqibthiyah et al., 2024).
Tulajdonságok és előnyök
- Traceable to primary standard reference materials from NIST and PTB
- Analytical standard Grade
- Uncertainty data and traceability are documented in a comprehensive and batch-specific Certificate of Analysis.
Analízis megjegyzés
Measured after dilution to 500 ml with a combination glass electrode after multiple point calibration (according to DIN 19268) with reference materials for the preparation of standard buffer solutions according to DIN 19266.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Standard
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List