1.09892
Buffer concentrate
(phosphate/sodium hydroxide), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 12.00 ± 0.05 (20°C) Titrisol®
Szinonimák:
Buffer concentrate for 500 ml buffer solution, pH 12.00 ± 0.05 (20°C)
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
according to DIN 19266
termékcsalád
Titrisol®
pH
12 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.04 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
The Titrisol® concentrated buffer material combines ease of use and maximum precision for the routine calibration and monitoring of pH instruments. To prepare the ready-to-use pH buffer solution, simply dilute the Titrisol® buffer concentrate.
Alkalmazás
- Identification of variety-specific metabolites of basil by high performance thin layer chromatography-assisted metabolic profiling techniques: This study identified specific metabolites in different basil varieties using high-performance thin-layer chromatography, employing silica gel 60 H as the stationary phase. The technique allowed detailed metabolic profiling, aiding in the differentiation of basil varieties (Wulandari et al., 2023).
Tulajdonságok és előnyök
- Traceable to primary standard reference materials from NIST and PTB
- Analytical standard Grade
- Uncertainty data and traceability are documented in a comprehensive and batch-specific Certificate of Analysis.
Analízis megjegyzés
Measured after dilution to 500 ml with a combination glass elektrode after multiple point calibration (according to DIN 19268) with reference materials for the preparation to standard buffer solutions according to DIN 19266.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Standard
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1