1.09888
Buffer concentrate
(borate/hydrochloric acid), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 8.00 ± 0.02 (20°C) Titrisol®
Szinonimák:
Buffer concentrate for 500 ml buffer solution, pH 8.00 ± 0.02 (20°C)
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
according to DIN 19266
termékcsalád
Titrisol®
pH
8.00 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.00 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
format
mixture
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
The Titrisol® concentrated buffer material combines ease of use and maximum precision for the routine calibration and monitoring of pH instruments. To prepare the ready-to-use pH buffer solution, simply dilute the Titrisol® buffer concentrate.
Alkalmazás
- Optimizing oral bioavailability in pharmaceuticals: Buffer concentrate is integral to the formulation of proniosomal drug delivery systems, as seen in the development of Irbesartan formulations where it enhances solubility and stability, facilitating improved bioavailability and therapeutic efficacy (Mujtaba et al., 2024).
- Environmental remediation: In environmental science, buffer concentrate is used to adjust the pH of solutions, ensuring optimal conditions for the mediation of electron transfers in contaminant remediation processes, particularly in treatments involving heavy metals like chromium (Li and Zhang, 2024).
- Biomedical research: Buffer concentrates are crucial for maintaining pH stability in biomedical experiments, such as studies on hemoglobin mass in response to apnea, which require precise control over biochemical conditions (Keeler et al., 2024).
- Chemical analysis: In analytical chemistry, buffer concentrates are used to stabilize the environment during the voltammetric determination of dyes, ensuring accuracy and repeatability in the detection of chemical substances (Moulya et al., 2024).
Tulajdonságok és előnyök
- Traceable to primary standard reference materials from NIST and PTB
- Analytical standard Grade
- Uncertainty data and traceability are documented in a comprehensive and batch-specific Certificate of Analysis.
Analízis megjegyzés
Measured after dilution to 500 ml with a combination glass electrode after multiple point calibration (according to DIN 19268) with reference materials for the preparation of standard buffer solutions according to DIN 19266.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
standard
Veszélyességi osztályok
Repr. 1B
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 1
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH SVHC Candidate List