1.09882
Buffer concentrate
(citrate/hydrochloric acid), traceable to SRM of NIST and PTB for 500 ml buffer solution, pH 2.00 ± 0.02 (20°C) Titrisol®
Szinonimák:
Buffer concentrate for 500 ml buffer solution pH 2.00 ± 0.02 (20°C)
About This Item
Javasolt termékek
grade
analytical standard
Minőségi szint
Ügynökség
according to DIN 19266
termékcsalád
Titrisol®
pH
2.0 (20 °C in H2O)
sűrűség
1.05 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
mixture
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Alkalmazás
- Sample preparation for mass spectrometry: Poly(ethylene glycol) was employed in a solvent-free sample preparation method for matrix-assisted laser desorption/ionization time-of-flight mass spectrometry, enhancing the analysis of polymer blends and contributing to advanced analytical techniques (Dalgic and Weidner, 2024).
Tulajdonságok és előnyök
- Traceable to primary standard reference materials from NIST and PTB
- Analytical standard Grade
- Uncertainty data and traceability are documented in a comprehensive and batch-specific Certificate of Analysis.
Analízis megjegyzés
Measured after dilution to 500 ml with a combination glass electrode after multiple point calibration (according to DIN 19268) with reference materials for the preparation of standard buffer solutions according to DIN 19266.
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Standard
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1