1.09441
Buffer solution
(glycine/sodium chloride/hydrogen chloride), traceable to SRM from NIST and PTB pH 1.00 (25°C) Certipur®
Szinonimák:
Buffer solution pH 1.00 (25°C) (glycine/sodium chloride/hydrogen chloride)
About This Item
Javasolt termékek
grade
certified reference material
Minőségi szint
termékcsalád
Certipur®
pH
1.0 (25 °C in H2O)
sűrűség
1.00 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
general analytical
industrial qc
pharmaceutical
Formátum
mixture
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Related Categories
Általános leírás
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Measured and qualified at an ISO/IEC 17025 and ISO 17034 accredited laboratory
- Traceable to SRMs from NIST and primary certified reference standards from PTB
- Ready-to-use solution
- Available in a sealed bottle and the innovative Titripac® packaging for positive environmental impact due to reduced waste generation
- Long-lasting with a shelf life of 3 years
- Accompanied with a detailed and batch-specific certificate of analysis (CoA) for an effective audit
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Met. Corr. 1
Tárolási osztály kódja
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
WGK
nwg