1.09502
pH-indicator strips pH 2.0 - 9.0
non-bleeding, colorimetric, pH range 2.0-9.0, for use in turbid solutions (suspensions), graduations and accuracy: 1 pH unit, MQuant®
Szinonimák:
pH dip stick pH 2.0 - 9.0, pH test strips pH 2.0 - 9.0
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
pH-indicator strips pH 2.0 - 9.0, non-bleeding, colorimetric, pH range 2.0-9.0, graduations and accuracy accuracy: 1 pH unit, MQuant®
termékcsalád
MQuant®
Minőségi szint
Jellemzők
non-bleeding
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
pH-tartomány
2.0-9.0
észlelési módszer
colorimetric
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1