1.09632
pH-indicator strips pH 5.2 - 7.2 Special indicator
non-bleeding: colorimetric, pH range 5.2-7.2, for pH measurements in meat, graduations and accuracy: 0.4 pH unit, MQuant®
Szinonimák:
pH dip stick pH 5.2 - 7.2 Special indicator, pH test strips pH 5.2 - 7.2 Special indicator
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
pH-indicator strips pH 5.2 - 7.2 Special indicator, non-bleeding: no, colorimetric, pH range 5.2-7.2, graduations and accuracy accuracy: 0.4 pH unit, MQuant®
termékcsalád
MQuant®
Minőségi szint
Jellemzők
non-bleeding: no
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.4 pH unit
pH-tartomány
5.2-7.2
észlelési módszer
colorimetric
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Jogi információk
Nem találja a megfelelő terméket?
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1