1.09533
pH-indicator strips pH 5.0 - 10.0
non-bleeding, colorimetric, pH range 5.0-10.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
Szinonimák:
pH stick pH 5.0 - 10.0, pH test strips pH 5.0 - 10.0
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
suitable for SM 5210
Minőségi szint
termékcsalád
MQuant®
Jellemzők
non-bleeding
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
pH-tartomány
5.0-10.0
észlelési módszer
colorimetric
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Protocols
Spectrophotometric determination of bromine with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) in drinking water, swimming-pool water, wastewater, and disinfection solutions in a range of 0.020 – 10.00 mg/L.
Related Content
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.