1.09526
pH-indicator paper pH 1 - 10 Universal indicator
roll L 4.8 m, with color scale, graduations and accuracy: 1 pH unit, pH range 1-10, MQuant®
Szinonimák:
pH chemical test paper paper pH 1 - 10 Universal indicator, pH test paper paper pH 1 - 10 Universal indicator
About This Item
Javasolt termékek
product name
pH-indicator paper pH 1 - 10 Universal indicator, roll L 4.8 m , with color scale, graduations and accuracy accuracy: 1 pH unit, pH range 1-10, MQuant®
termékcsalád
MQuant®
Minőségi szint
Jellemzők
non-bleeding: no
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
roll L
4.8 m , with color scale
pH-tartomány
1-10
észlelési módszer
colorimetric
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Analízis megjegyzés
WGK
WGK 2