Fontos dokumentumok
1.14428
Supelco
Ammonium Test
for use with MQUANT®
Szinonimák:
Ammonium Visual Test Kit
About This Item
UNSPSC kód:
41116116
NACRES:
NA.24
specifikus analit(ok)
ammonium
Minőségi szint
kompatibilitás
for use with MQUANT®
észlelési módszer
colorimetric
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Méthode colorimétrique, bleu d′indophénol, avec carte des couleurs et bloc comparateur avec des tubes à 0.025-0.050-0.075-0.10-0.15-0.20-0.25-0.30-0.40 mg/l NH₄⁺ 0.02-0.04-0.06-0.08-0.12-0.16-0.19-0.23-0.31 mg/l NH₄-N MQuant®
Alkalmazás
  • Evaluation of Water Ammonium Ion Test Kit and Its Feasibility for the Analysis of Protein in Food.: This study assesses a water ammonium ion test kit′s application in food protein analysis, highlighting its potential benefits for ensuring food safety and quality (Wu et al., 2022).
  • Technical note: Evaluation of a colorimetric point-of-care test for measuring urine ammonium concentration in periparturient dairy cattle.: Discusses a colorimetric point-of-care test for measuring urine ammonium in dairy cattle, crucial for animal health monitoring and management (Megahed & Constable, 2020).
Jogi információk
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Figyelmeztetés
Danger
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3