1.09532
pH-indicator strips pH 7.5 - 14
non-bleeding, colorimetric, pH range 7.5-14.0, graduations and accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
Szinonimák:
pH dip stick pH 7.5 - 14, pH test strips pH 7.5 - 14
About This Item
Javasolt termékek
product name
pH-indicator strips pH 7.5 - 14, non-bleeding, colorimetric, pH range 7.5-14.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
termékcsalád
MQuant®
Minőségi szint
Jellemzők
non-bleeding
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
pH-tartomány
7.5-14.0
észlelési módszer
colorimetric
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Kapcsolódás
WGK
WGK 1