Merck
1.10962
pH-indicator paper pH 1 - 14 Universal indicator
roll L 4.8 m, with color scale, pH range 1-14, graduations and accuracy: 1 pH unit, MQuant®
Szinonimák:
pH chemical test paper paper pH 1 - 14 Universal indicator, pH test paper paper pH 1 - 14 Universal indicator
Bejelentkezés a szervezeti és szerződéses árak megtekintéséhez.
Méret kiválasztása
Erről a tételről
UNSPSC kód:
41113034
NACRES:
NB.35
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Műszaki ügyfélszolgálat
Segítségre van szüksége? Szakértő tudósaink csapata készséggel áll az Ön rendelkezésére.
Segíthetünk?
Termék neve
pH-indicator paper pH 1 - 14 Universal indicator, roll L 4.8 m , with color scale, pH range 1-14, graduations and accuracy accuracy: 1 pH unit, MQuant®
termékcsalád
MQuant®
Minőségi szint
Jellemzők
non-bleeding: no
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
Tekercs H
4.8 m , with color scale
pH-tartomány
1-14
alkalmazás(ok)
agriculture
beverage testing
disinfection control
food testing
wastewater
water monitoring
észlelési módszer
colorimetric
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Általános leírás
Roll (4.8 m), with colour scale, pH 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14
MQuant® pH indicator papers supplied in rolls are perfectly suited for longterm storage, since they are protected against external influences, such as moisture, light, and ambient gases. These pH indicator papers are manufactured by impregnating high-quality filter paper with indicator or mixed-indicator solutions. The paper is always ready to use; it is easily pulled out of the plastic reel and can be torn off in the necessary length. The pH value is measured semi-quantitatively by visual comparison of the color formed on the paper with the fields of the color scale.
Alkalmazás
pH-indicator paper pH 1 - 14 Universal indicator can be used:
  • In various chemical experiments to monitor reactions and determine pH changes.
  • To check the pH of food products in process control.
  • For testing the pH of soil and water samples in ecological studies.
Analízis megjegyzés
Application test: conforms
Jogi információk
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1