Fontos dokumentumok
1.09175
Supelco
pH-indicator solution pH 4.0 - 10.0
Universal Indicator with colour card pH 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0
Szinonimák:
Indicator solutions universal, Universal indicator solution
About This Item
UNSPSC kód:
41113034
NACRES:
NB.21
Terméknév
pH-indicator solution pH 4.0 - 10.0, Universal Indicator with colour card pH 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0
Minőségi szint
Forma
liquid
pH
5.5-6.0 (20 °C in H2O)
átmeneti hőmérséklet
flash point 23 °C
sűrűség
0.89 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
15-25°C
Analízis megjegyzés
Application test: conforms
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
55.4 °F
Lobbanási pont (C)
13 °C