1.09531
pH-indicator strips pH 0 - 6.0
non-bleeding, colorimetric, pH range 0-6.0, graduations and accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
Szinonimák:
pH dip stick pH 0 - 6.0, pH test strips pH 0 - 6.0
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
pH-indicator strips pH 0 - 6.0, non-bleeding, colorimetric, pH range 0-6.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
termékcsalád
MQuant®
Minőségi szint
Jellemzők
non-bleeding
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
pH-tartomány
0-6.0
észlelési módszer
colorimetric
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Kapcsolódás
Jogi információk
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Protocols
Photometric determination with pyridylazoresorcinol (PAR) subsequent to acid extraction
Spectrophotometric determination of bromine with dipropyl-p-phenylenediamine (DPD) in drinking water, swimming-pool water, wastewater, and disinfection solutions in a range of 0.020 – 10.00 mg/L.