1.09584
pH-indicator strips pH 2.0 - 9.0
non-bleeding, colorimetric, pH range 2.0-9.0, graduations and accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
Szinonimák:
pH dip stick pH 2.0 - 9.0, pH test strips pH 2.0 - 9.0
About This Item
Javasolt termékek
product name
pH-indicator strips pH 2.0 - 9.0, non-bleeding, colorimetric, pH range 2.0-9.0, graduations and accuracy accuracy: 0.5 pH unit, MQuant®
termékcsalád
MQuant®
Minőségi szint
Jellemzők
non-bleeding
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 0.5 pH unit
pH-tartomány
2.0-9.0
észlelési módszer
colorimetric
tárolási hőmérséklet
2-30°C
Általános leírás
Kapcsolódás
WGK
WGK 1
Protocols
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine