Fontos dokumentumok
1.07536
Supelco
QUARTZ FINE GRANULAR,
WASHED AND CALCINED FOR ANALYSIS
Szinonimák:
QUARTZ FINE GRANULAR,
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
O2Si
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
11101503
EC index szám:
238-878-4
NACRES:
NB.51
Minőségi szint
form
solid
szennyeződések
≤0.05% HCl solubles
veszteség
≤0.05% loss on ignition, 900 °C
részecskeméret
0.2-0.8 mm (>=40%)
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
bp
>2200 °C/1013 hPa
mp
1713 °C
sűrűség
2.65 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1400 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.01%
tárolási hőmérséklet
no temp limit
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Substances soluble in hydrochloric acid: ≤ 0.05 %
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Loss on ignition (900 °C): ≤ 0.05 %
Particle size (0.2 - 0.8 mm): ≥ 40 %
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Dokumentumtár megtekintése
Ana Paula Jejesky de Oliveira et al.
PloS one, 15(2), e0229415-e0229415 (2020-02-29)
Avian adenoviruses (AdVs) are a very diverse group of pathogens causing diseases in poultry and wild birds. Wild birds, endangered by habitat loss and habitat fragmentation in the tropical forests, are recognised to play a role in the transmission of