Fontos dokumentumok
31623
Silicon dioxide
washed and calcined, analytical reagent
Szinonimák:
Sand, white quartz, Quartz, Silicon dioxide
About This Item
Javasolt termékek
Forma
granular
Minőségi szint
minőség
washed and calcined, analytical reagent
szennyeződések
≤0.2% Soluble in HCl
veszteség
≤0.1% loss on ignition
Granulálás
0.1-0.5 mm (min.70%)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.