Fontos dokumentumok
1.07712
Supelco
Sea sand
purified by acid and calcined for analysis
Szinonimák:
Sea sand
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
O2Si
CAS-szám:
Molekulatömeg:
60.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
11111701
EC index szám:
238-878-4
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
Forma
solid
szennyeződések
≤0.2% HCl solubles
veszteség
≤0.05% loss on ignition, 900 °C
részecskeméret
0.1-0.315 mm (>=85%)
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O, slurry)
bp
>2200 °C/1013 hPa
mp
1713 °C
sűrűség
2.65 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1400 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.005%
kation nyomok
Fe: ≤0.01% (acid soluble)
tárolási hőmérséklet
no temp limit
SMILES string
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Substances soluble in hydrochloric acid: ≤ 0.2 %
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Acid-soluble Iron (Fe): ≤ 0.01 %
Loss on ignition (900 °C): ≤ 0.05 %
Particle size (0.1 - 0.315 mm): ≥ 85%
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg