Fontos dokumentumok
31624
Silicon dioxide
acid washed and calcined, Analytical Reagent
Szinonimák:
Sand, white quartz, Quartz, Silicon dioxide
About This Item
Javasolt termékek
form
granular
Minőségi szint
minőség
acid washed and calcined, Analytical Reagent
szennyeződések
≤0.01% in HCL soluble iron (Fe)
≤0.2% soluble in HCl
veszteség
≤0.10% loss on ignition, 900 °C
granulation
0.1-0.3 mm, coeff var ≥96%
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?