Fontos dokumentumok
83340
Sand, white quartz
purum p.a., powder
Szinonimák:
Quartz, Silicon dioxide
About This Item
Javasolt termékek
grade
purum p.a.
Minőségi szint
Forma
powder
veszteség
≤0.3% loss on ignition, 900 °C
részecskeméret
>230 mesh
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
kation nyomok
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤200 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Na: ≤150 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤100 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Analízis megjegyzés
Veszélyességi osztályok
STOT RE 1 Inhalation
Célzott szervek
Lungs
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?