Fontos dokumentumok
18649
Silicon dioxide
acid washed
Szinonimák:
Cristobalite, Quartz, Sand, Silica
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
minőség
acid washed
szennyeződések
≤0.01% in acid soluble iron (Fe)
≤0.5% soluble in HCl
veszteség
≤0.5% loss on ignition, 800 °C
törésmutató
n20/D 1.544 (lit.)
mp
1610 °C (lit.)
sűrűség
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤100 mg/kg
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?