Fontos dokumentumok
W358509
L-Phenylalanine
99%, FCC
Szinonimák:
(S)-2-Amino-3-phenylpropionic acid
About This Item
Javasolt termékek
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
Kosher
Ügynökség
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
FCC
FDA 21 CFR 172.320
Teszt
99%
optikai aktivitás
[α]25/D -34.2°, c = 2 in H2O (dried basis)
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
oldhatóság
H2O: soluble 16.5 g/L at 20 °C (completely)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
Érzékszervi
odorless
SMILES string
N[C@@H](Cc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
COLNVLDHVKWLRT-QMMMGPOBSA-N
Jogi nyilatkozat
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Chromatograms
application for HPLCTudóscsoportunk valamennyi kutatási területen rendelkezik tapasztalattal, beleértve az élettudományt, az anyagtudományt, a kémiai szintézist, a kromatográfiát, az analitikát és még sok más területet.