Fontos dokumentumok
1.07225
Supelco
1,10-Phenanthroline monohydrate
GR ACS
Szinonimák:
1,10-Phenanthroline monohydrate, o-Phenanthroline monohydrate
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C12H8N2 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
180.21 (anhydrous basis)
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352005
EC index szám:
200-629-2
NACRES:
NA.21
Forma:
solid
Minőségi szint
Forma
solid
hatékonyság
132 mg/kg LD50, oral (Rat)
mp
93-94 °C
oldhatóság
3.3 g/L
térfogatsúly
300 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
n1c2c3ncccc3ccc2ccc1.O
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
Kapcsolódás
Replaces: PX0460-5; PX0460
Analízis megjegyzés
Assay (Perchloric acid titration, calc. on anhydrous substance): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): conforms
Suitability as redox indicator: conforms
Suitability for determining iron: conforms
Melting point (anhydrous substance): 117 - 120 °C
substances insoluble in ethanol: conforms
Water (according to Karl Fischer): 8.5 - 11.0 %
Piktogramok
Skull and crossbonesEnvironment
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3