Fontos dokumentumok
33510
1,10-Phenanthroline monohydrate
redox indicator, ACS reagent, puriss. p.a., ≥99.5% (calc. to the dried substance)
Szinonimák:
o-Phenanthroline monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
Terméknév
1,10-Phenanthroline monohydrate, ACS reagent, puriss. p.a., ≥99.5% (calc. to the dried substance), for redox titration
grade
ACS reagent
puriss. p.a.
Minőségi szint
Teszt
≥99.5% (calc. to the dried substance)
8.5-9.5% water basis
technika/technikák
titration: suitable
szennyeződések
8.5-9.5% water
izzítási maradék
≤0.05% (as SO4)
mp
100-104 °C (lit.)
97-102 °C
alkalmasság
passes test for iron detection
passes test for redox indicator
SMILES string
O.c1cnc2c(c1)ccc3cccnc23
InChI
1S/C12H8N2.H2O/c1-3-9-5-6-10-4-2-8-14-12(10)11(9)13-7-1;/h1-8H;1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PPQJCISYYXZCAE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?