Fontos dokumentumok
496383
1,10-Phenanthroline-5,6-dione
97%
Szinonimák:
Stahl phd oxidant, phd
Teszt
97%
mp
260 °C (dec.) (lit.)
funkcionális csoport
ketone
SMILES string
O=C1C(=O)c2cccnc2-c3ncccc13
InChI
1S/C12H6N2O2/c15-11-7-3-1-5-13-9(7)10-8(12(11)16)4-2-6-14-10/h1-6H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KCALAFIVPCAXJI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Bioinspired Aerobic Oxidation of Secondary Amines and Nitrogen Heterocycles with a Bifunctional Quinone Catalyst
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Related Content
he Stahl Lab focuses on the development of catalysts and catalytic reactions for selective oxidation of organic molecules, with particular emphasis on aerobic oxidation reactions.