Fontos dokumentumok
1.07021
Supelco
Acetone
for analysis EMPARTA® ACS
Szinonimák:
Dimethyl ketone, Propanone, 2-Propanone
About This Item
Lineáris képlet:
CH3COCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
58.08
Beilstein:
635680
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12191502
EC index szám:
200-662-2
NACRES:
NB.21
grade
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Minőségi szint
gőzsűrűség
2 (vs air)
gőznyomás
184 mmHg ( 20 °C)
termékcsalád
EMPARTA®
Teszt
≥99.5% (GC)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
465 °C (DIN 51794)
hatékonyság
5800 mg/kg LD50, oral (Rat)
20000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
robbanási határérték
13.2 %
szennyeződések
≤0.0003% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.0006 meq/g Titrable base
≤0.002% Aldehydes (as formaldehyde)
≤0.05% 2-Propanol (GC)
≤0.05% Methanol (GC)
≤0.5% Water
párolgási maradék
≤0.001%
szín
APHA: ≤10
törésmutató
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
kapacitás
1000  g/kg water absorbing capacity
bp
56 °C/760 mmHg (lit.)
mp
−94 °C (lit.)
átmeneti hőmérséklet
flash point <-20 °C
sűrűség
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
format
neat
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
EMD Millipore offers EMPARTA grade solvents for routine tasks in analytical laboratories. EMPARTA grade solvents offer fewer test parameters than EMSURE, yet are still of high quality. EMPARTA solvents meet ACS requirements, making them ideal for a wide range of analytical applications.
Alkalmazás
Acetone′s luminesence intensity is dependent upon the solution components . The absorption of UV light by acetone, results in its photolysis and the production of radials .
Kiszerelés
1.07021.0521: 500ML, Minimum order quantity: 20
1.07021.2521: 2.5L, Minimum order quantity: 4
Analízis megjegyzés
Purity (GC): ≥ 99.5 %
Identity (IR): conforms
Solubility in water: conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Titrable acid: ≤ 0.0003 meq/g
Titrable base: ≤ 0.0006 meq/g
Methanol (GC): ≤ 0.05 %
2-Propanol (GC): ≤ 0.05 %
Aldehydes (as formaldehyde): ≤ 0.002 %
Substances reducing potassium permanganate (as O): ≤ 0.0003 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.5 %
Jogi információk
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
1.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-17.0 °C - closed cup
Related Content
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.