Fontos dokumentumok
1.04403
Supelco
Mercury
for analysis and for polarography EMSURE®
About This Item
UNSPSC kód:
12141726
NACRES:
NA.21
Minőségi szint
form
liquid
Általános leírás
Mercury (quicksilver) is extensively used in the manufacture of mercuric (I) and mercuric (II) compounds because it exists in two oxidation states +1 and +2. It is also used in the preparation of organomercury compounds and coordination complexes of mercury. Mercury(II) salts are used in the preparation of industrially important chemical reagents such as Millon′s base, Nessler′s reagent (potassium tetraiodomercurate), one-dimensional polymer (salts of HgNH2+)n), etc.
Kiszerelés
Plastic bottle
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Mercury-impacted scrap metal: Source and nature of the mercury
Finster ME, et al.
Journal of Environmental Management, 161, 303-308 (2015)
POTENTIOMETRIC-KINETIC METHOD FOR THE DETERMINATION OF MERCURY (II) BY USING ORTHO ANISIDINE
Rao D Malleswara, et al.
International journal of plant animal and environmental sciences (2012)
Organomercury compounds in organic synthesis, 22 (2012)