Fontos dokumentumok
1.04401
Supelco
Mercury
EMPLURA®
About This Item
UNSPSC kód:
12141726
NACRES:
NA.21
gőznyomás
0.0017 hPa ( 20 °C)
Minőségi szint
Teszt
99.6-100.0% (complexometric)
form
liquid
szennyeződések
≤0.002% Substances insoluble in nitric acid
bp
357 °C/1013 hPa
mp
-39 °C
oldhatóság
0.06 mg/L
sűrűség
13.55 g/cm3 at 20 °C
tárolási hőmérséklet
20-25°C
Analízis megjegyzés
Assay (complexometric):99.6 - 100.0 %
Appearance of solution:passes test
Identity:passes test
Substances insoluble in nitric acid:≤ 0.002 %
Jogi információk
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - STOT RE 1
Tárolási osztály kódja
6.1B - Non-combustible, acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Szabályozási jegyzékek
A szabályozási jegyzékek főként a vegyipari termékekre vonatkoznak. A nem vegyipari termékekről itt csak korlátozott információk adhatók meg. Ha nincs bejegyzés, az azt jelenti, hogy egyik összetevő sem szerepel a listán. A felhasználó kötelessége a termék biztonságos és jogszerű használatának biztosítása.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Analitikai tanúsítványok (COA)