1.08190
Thioglycollate broth
for microbiology
Szinonimák:
thioglycolate medium, thioglycolic medium, TG medium,
Forma
medium granules (dehydrated (DCM))
eltarthatósági idő
limited shelf life, expiry date on the label
kiszerelés
pkg of 5 kg
pkg of 500 g
gyártó/kereskedő neve
GranuCult®
technika/technikák
microbiological culture: suitable
pH
6.9-7.3 (37 °C, 29 g/L in H2O, after autoclaving)
oldhatóság
29 g/L
térfogatsúly
610 kg/m3
alkalmazás(ok)
microbiology
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
alkalmasság
anaerobic bacteria
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Safer - Significant reduction of inhalation of toxic and allergenic substances resulting in fewer allergic responses. Less contamination of working tools and environment
- Accurate - No separation of components and no clumping, even under humid or warm conditions, ensure a uniform product with higher performance accuracy
- Fast - Rapid and uniform dissolution in water
- Easier - Easier handling and weighing due to the better flow properties. Media do not stick to the flask or container
- Reliable - Homogenous distribution of ingredients guarantees high reproducibility even if only small amounts of media are used.
Kapcsolódás
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3