Fontos dokumentumok
04276
Sodium phosphate dibasic
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 339, anhydrous, 98-100.5% (calc. to the dried substance)
Szinonimák:
sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium hydrogenphosphate
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of Ph. Eur.
meets analytical specifications of USP
Minőségi szint
grade
puriss.
Teszt
98-100.5% (calc. to the dried substance)
Forma
powder
minőség
meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, FCC, E 339
szennyeződések
reducing matter, complies
residual solvents, complies
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.002% ammonium (NH4)
≤0.2% water-insoluble matter
≤1% NaH2PO4 (calc. to dried subst.)
≤2.0% pyrophosphate (as Na4P2O7)
veszteség
≤1% loss on drying, 105°C, 4h
≤1% loss on drying, 130 °C
pH
8.4-9.6 (20 °C, 1%)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
oldhatóság
H2O: soluble 8 parts
H2O: very soluble (Hot)
alcohol: insoluble
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
kation nyomok
As: ≤2 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Cu: ≤10 mg/kg
Fe: ≤20 mg/kg
Hg: ≤1 mg/kg
Pb: ≤4 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
alkalmasság
complies for appearance of solution
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Alkalmazás
Biokémiai/fiziológiai hatások
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?