1.06349
Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, BP, ChP, USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Sodium phosphate monobasic monohydrate, Monosodium phosphate, Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
ChP
USP
Minőségi szint
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
4.1-4.5 (25 °C, 50 g/L in H2O)
oldhatóság
850 g/L
sűrűség
2.04 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Jogi információk
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1