1.06574
di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, DAC, USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
Sodium phosphate dibasic heptahydrate, Disodium hydrogen phosphate heptahydrate, Disodium phosphate
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
DAC
USP
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.9 (vs air)
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
pH
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
48 °C (Elimination of water of crystallisation)
oldhatóság
154 g/L
sűrűség
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1