Merck
NIST2186II
Disodium hydrogen phosphate
NIST SRM 2186II
Szinonimák:
Sodium phosphate dibasic, sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium hydrogenphosphate
About This Item
Lineáris képlet:
Na2HPO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
141.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41116107
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.24
grade
certified reference material
Minőségi szint
Forma
powder
kiszerelés
pkg of 30 g
gyártó/kereskedő neve
NIST®
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
alkalmazás(ok)
general analytical
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Általános leírás
NIST2186II is certified as a pH standard for pD(S) determination.
SRM 2186II_cert
SRM 2186II_SDS
Alkalmazás
SRM 2186II solution is recommended for the calibration of pH meters to use for the measurement of pD in deuterium oxide.
Jogi információk
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1