Fontos dokumentumok
1.06559
Supelco
Sodium phosphate dibasic
anhydrous for analysis particle size about 0.2-1 mm (~18-80 mesh ASTM) EMSURE®
Szinonimák:
Sodium phosphate dibasic, di-Sodium hydrogen phosphate anhydrous, sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate, Disodium phosphate, Sodium hydrogenphosphate
About This Item
Lineáris képlet:
Na2HPO4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
141.96
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-448-7
NACRES:
NA.21
Teszt:
≥99.0% (acidimetric)
grade:
anhydrous
Forma:
solid
oldhatóság:
77 g/L
grade
anhydrous
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.0% (acidimetric)
Forma
solid
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
veszteség
≤0.2% loss on drying, 105 °C
pH
8.7-9.3 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 2.15, (2) 6.82, (3) 12.38 (phosphoric acid)
mp
250 °C (decomposition)
oldhatóság
77 g/L
térfogatsúly
880 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
N: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[H]OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P/c;;1-5(2,3)4/h;;(H3,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
pH-value (5 %; water): 8.9 - 9.2
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Particle size (0.2 - 1 mm): about 90 %
Loss on Drying (105 °C): ≤ 0.2 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1