1.00242
Citric acid monohydrate
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, USP, FCC, E 330
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
BP
ChP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
szab. megfelelőség
FCC
gőznyomás
<1 Pa ( 25 °C)
leírás
cryst. EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,JP,USP,E 330,FCC
termékcsalád
EMPROVE® ESSENTIAL
form
coarse powder
crystalline
hatékonyság
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
135-152 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 173.9 °C
oldhatóság
880 g/L
sűrűség
1.54 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Citric acid monohydrate cryst. Emprove® Essential is citric acid present in its crystalline monohydrate form.
Jogi információk
gyakran vásárolják ezzel a termékkel együtt
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
345.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
173.9 °C - closed cup