Fontos dokumentumok
1.06575
Supelco
di-Sodium hydrogen phosphate heptahydrate
for analysis EMSURE® ACS
Szinonimák:
Sodium phosphate dibasic heptahydrate, Disodium hydrogen phosphate heptahydrate, Disodium phosphate
About This Item
Lineáris képlet:
Na2HPO4 · 7H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
268.07
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-448-7
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.9 (vs air)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
98.0-102.0% (acidimetric)
form
solid
hatékonyság
12930 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.005% Insoluble matter
pH
8.7-9.3 (25 °C, 50 g/L in H2O)
mp
48 °C (Elimination of water of crystallisation)
oldhatóság
154 g/L
sűrűség
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
térfogatsúly
800 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Kapcsolódás
Replaces: SX0715; SX0715-3; SX0715-20
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): 98.0 - 102.0 %
Identity: passes test
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
pH-value (5 %; water, 25 °C): 8.7 - 9.3
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Heavy metals (ACS): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
Corresponds to ACS
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Validate urine sample cleanup with HLB SPE for opioid analysis via LC-MS/MS using the Supel Swift HLB 96-well plate.