Fontos dokumentumok
S2429
Sodium phosphate dibasic heptahydrate
meets USP testing specifications
Szinonimák:
Disodium hydrogen phosphate heptahydrate, Disodium phosphate
About This Item
Javasolt termékek
Ügynökség
meets USP testing specifications
Minőségi szint
gőzsűrűség
4.9 (vs air)
Teszt
98.0-100.5% dry basis
form
powder, crystals or chunks
pH
9.0-9.3 (25 °C, 50 g/L)
oldhatóság
water: ~35.8 g/L at 20 °C
sűrűség
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
kapcsolódó termék
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Related Content
Discover high-purity biological buffers for production scale. Ensure stability, pH control, and consistent supply with our expert manufacturing solutions.