Fontos dokumentumok
431478
Sodium phosphate dibasic heptahydrate
≥99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Disodium hydrogen phosphate heptahydrate, Disodium phosphate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.9 (vs air)
Minőségi szint
Teszt
≥99.99% trace metals basis
Forma
solid
szennyeződések
≤0.005% insolubles
<100 ppm total metallic impurities
pH
8.7-9.3
sűrűség
1.68 g/mL at 25 °C (lit.)
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Fe: ≤0.001%
heavy metals: ≤0.001%
funkcionális csoport
phosphate
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.7H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);7*1H2/q2*+1;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?