Fontos dokumentumok
1.06579
Supelco
di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate
for analysis EMSURE® ISO,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, Sodium monohydrogen phosphate, Sodium phosphate dibasic, sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Disodium phosphate, di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Na2HPO4 · 12H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
358.14
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-448-7
NACRES:
NA.21
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
99.0-102.0% (alkalimetric)
form
solid
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
összetétel
Water, 57-61%
szennyeződések
≤2.5% Sodium Dihydrogene phospate
pH
9.0-9.3 (20 °C, 50 g/L in H2O)
oldhatóság
218 g/L
sűrűség
1.52 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
800‑900 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
As: ≤0.00005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.12H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;;(H3,1,2,3,4);12*1H2/q2*+1;;;;;;;;;;;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Kapcsolódás
Replaces: SX0718; SX0718-1
Analízis megjegyzés
Assay (alkalimetric): 99.0 - 102.0 %
Identity: passes test
Appearance of solution: passes test
Sodium Dihydrogene phospate: ≤ 2.5 %
pH-value (5 %; water): 9.0 - 9.3
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
As (Arsenic): ≤ 0.00005 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Reducing substances: passes test
Water: 57.0 - 61.0 %
Corresponds to ISO,Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.