1.00244
Citric acid monohydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Szinonimák:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gőznyomás
<1 Pa ( 25 °C)
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
99.5-100.5% anhydrous basis (acidimetric)
Forma
solid
hatékonyság
3000 mg/kg LD50, oral (Rat)
összetétel
Water, 7.5-8.8% Karl Fischer
szennyeződések
≤200 ppm Sulfated ash
≤50 ppm In water insoluble matter
szín
clear
white to almost white
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pKa
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
135-152 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 173.9 °C
oldhatóság
880 g/L
sűrűség
1.54 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
800‑1000 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤5 ppm
oxalate (as oxalic acid): ≤50 ppm
phosphate (PO43-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤20 ppm
kation nyomok
Al: ≤0.2 ppm
As: ≤1 ppm
Cu: ≤5 ppm
Fe: ≤3 ppm
Hg: ≤1 ppm
Pb: ≤0.5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
- Biopolymeric Blends of Thermoplastic Starch and Polylactide as Sustainable Packaging Materials: This publication uses citric acid monohydrate in the synthesis of biodegradable polymers, highlighting its utility in developing sustainable materials within the industrial manufacturing and environmental sectors (Jozinović A et al., 2024).
Kapcsolódás
Analízis megjegyzés
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: white to almost white or colorless crystals
Appearance of solution (200 g/l; water): clear (≤ 3 NTU) and not more intense in color than reference solution Y₇, BY₇ or GY₇
In water insoluble matter: ≤ 50 ppm
Chloride (Cl): ≤ 5 ppm
Phosphate (PO₄): ≤ 10 ppm
Sulphate (SO₄): ≤ 20 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 5 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.2 ppm
As (Arsenic): ≤ 1 ppm
Hg (Mercury): ≤ 1 ppm
Cu (Copper): ≤ 5 ppm
Fe (Iron): ≤ 3 ppm
Fe (Iron, acc. to Reag. Ph Eur.): suitable to use in the limit test for iron
Pb (Lead): ≤ 0.5 ppm
Oxalates (as C₂H₂O₄): ≤ 50 ppm
Readily carbonisable substance: passes test
Sulfated ash: ≤ 200 ppm
Water (according to Karl Fischer): 7.5 - 8.8 %
Corresponds to ACS, ISO 6353/2, Reag. Ph. Eur.
Jogi információk
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
345.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
173.9 °C - closed cup