Fontos dokumentumok
1.06329
Supelco
Sodium hydrogen carbonate
for analysis EMSURE® ACS,Reag.Ph Eur
Szinonimák:
Sodium bicarbonate
About This Item
Lineáris képlet:
NaHCO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.01
Beilstein:
4153970
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
205-633-8
NACRES:
NA.21
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
99.0-101.0% (acidimetric)
99.7-100.3% dry basis (acidimetric)
form
powder
hatékonyság
4220 mg/kg LD50, oral (Rat)
szennyeződések
≤0.0065% Iodine reducing matter (as I)
≤0.015% Insoluble matter
veszteség
≤0.2% loss on drying, Silica gel
pH
8.6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
mp
270 °C (decomposition)
oldhatóság
96 g/L
sűrűség
2.22 g/cm3 at 20 °C
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
térfogatsúly
1000 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.002%
phosphate (PO43-): ≤0.001%
phosphate, silicate (as SiO2): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.015%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
kation nyomok
As: ≤0.0002%
Ca: ≤0.01%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.005%
N: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Related Categories
Analízis megjegyzés
Appearance of solution: passes test
Identity: passes test
Assay (acidimetric; calculated on dried substance): 99.7 - 100.3 %
Assay (acidimetric): 99.0 - 101.0 %
Insoluble matter: ≤ 0.015 %
pH-value (5 %; water): ≤ 8.6
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.015 %
Phosphate and Silicate (as SiO₂): ≤ 0.005 %
Sulfur compounds (as SO₄): ≤ 0.003 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.0005 %
Ammonium (NH₄): ≤ 0.0005 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
As (Arsenic): ≤ 0.0002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.01 %
Cu (Copper): ≤ 0.0002 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Iodine reducing matter (as I): ≤ 0.0065 %
Loss on drying (Silica gel): ≤ 0.20 %
Corresponds to ACS, Reag. Ph Eur
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1