Fontos dokumentumok
567545
Millipore
Sodium Phosphate, Monobasic
ACS Reagent Grade. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Dibasic in the preparation of biological buffers.
Szinonimák:
Sodium phosphate monobasic monohydrate, NaH₂PO₄, Monosodium phosphate, Sodium dihydrogen phosphate monohydrate
About This Item
Lineáris képlet:
NaH2PO4 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
137.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
NACRES:
NA.25
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥98% (by assay)
form
solid
gyártó/kereskedő neve
Calbiochem®
tárolási körülmény
OK to freeze
szín
white
pKa (20 °C)
7.21
oldhatóság
water: soluble
kation nyomok
heavy metals: ≤0.001%
kiszállítva
ambient
tárolási hőmérséklet
10-30°C
SMILES string
[Na+].[H]O[H].OP(O)([O-])=O
InChI
1S/Na.H3O4P.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H3,1,2,3,4);1H2/q+1;;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BBMHARZCALWXSL-UHFFFAOYSA-M
Általános leírás
ACS Reagent Grade. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Dibasic (Cat. No. 567550 or 567547) in the preparation of biological buffers.
ACS Reagent Grade. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Dibasic (Cat. No. 567550 or 567547) in the preparation of biological buffers. Has a pH of 4.1-4.5.
Figyelmeztetés
Toxicity: Standard Handling (A)
Feloldás
Following reconstitution, store at room temperature. Stock solutions are stable for several months at room temperature.
Jogi információk
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3