Merck
1.37003
SAFC
Citric acid monohydrate
crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP
Gyógyszeripari előállítás
Szinonimák:
2-Hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylic acid, Hydroxytricarballylic acid
About This Item
Lineáris képlet:
HOC(COOH)(CH2COOH)2 · H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
210.14
Beilstein:
4018641
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352106
EC index szám:
201-069-1
Ügynökség
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Minőségi szint
gőznyomás
<1 Pa ( 25 °C)
leírás
cryst. EMPROVE® EXPERT Ph Eur,BP,ChP,JP,USP
termékcsalád
EMPROVE® EXPERT
form
crystalline
solid
Jellemzők
RNase and DNase free
pH
1.85 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pKa 
(1) 3.13, (2) 4.76, (3) 6.4
mp
135-152 °C
átmeneti hőmérséklet
flash point 173.9 °C
oldhatóság
880 g/L
sűrűség
1.54 g/cm3 at 20 °C
alkalmazás(ok)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
OC(CC(O)(C(O)=O)CC(O)=O)=O.O
InChI
1S/C6H8O7.H2O/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YASYEJJMZJALEJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Alkalmazás
Citric acid anhydrous is typically used as a citrate buffer system component for biomolecule downstream chromatography steps or final liquid formulation.
Due to its low microbial and endotoxin limits, Citric acid anhydrous Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Jogi információk
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
345.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
173.9 °C - closed cup
Dokumentumtár megtekintése
Related Content
Learn more on mAb subcutaneous or intravenous formulation, and the relevant associated products, including excipients.