Fontos dokumentumok
228745
Ammonium sulfamate
ACS reagent, ≥98.0%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
≥98.0%
Forma
crystalline powder
crystalline solid
crystals or chunks
szennyeződések
≤0.02% insolubles
izzítási maradék
≤0.10%
pH
4.5-6.0 (25 °C, 114.1 g/L)
mp
131-135 °C (lit.)
kation nyomok
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES string
N.NS(O)(=O)=O
InChI
1S/H3NO3S.H3N/c1-5(2,3)4;/h(H3,1,2,3,4);1H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GEHMBYLTCISYNY-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)