Merck
L090001
Sigma-Aldrich
Dichloromethane
Szinonimák:
Methylene chloride
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
CH2Cl2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.93
Beilstein:
1730800
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.04
gőzsűrűség
2.9 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
típus
for DNA synthesis
termékcsalád
Proligo Reagents
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
1223 °F
robbanási határérték
22 %
tárolási körülmény
dry at room temperature
szennyeződések
≤30 ppm water content (Karl Fischer)
1.0 Acidity (titration)
szín
clear
törésmutató
n/D 1.421-1.425
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
sűrűség
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Health hazardExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Central nervous system
Tárolási osztály kódja
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
does not flash
Lobbanási pont (C)
does not flash