Fontos dokumentumok
1.06580
Supelco
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate
for analysis EMSURE®
Szinonimák:
di-Sodium hydrogen phosphate dihydrate, Sodium monohydrogen phosphate, Sodium phosphate dibasic, sec-Sodium phosphate, Disodium hydrogen phosphate dihydrate, Disodium phosphate, Sodium phosphate dibasic dihydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Na2HPO4 · 2H2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
177.99
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
EC index szám:
231-448-7
NACRES:
NA.21
grade
Laboratory Reagent
Minőségi szint
termékcsalád
EMSURE®
Teszt
≥99.5% (acidimetric)
form
solid
hatékonyság
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
9.0-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
92.5 °C (Elimination of water of crystallisation)
oldhatóság
93 g/L
sűrűség
2.1 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
850‑1000 kg/m3
anion nyomok
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
kation nyomok
Cu: ≤0.0003%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
N: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
InChI
1S/2Na.H3O4P.2H2O/c;;1-5(2,3)4;;/h;;(H3,1,2,3,4);2*1H2/q2*+1;;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Kapcsolódás
Replaces: 1.06580.9057; SX0713; SX0713-5
Analízis megjegyzés
Assay (acidimetric): ≥ 99.5 %
Identity: passes test
pH-value (5 %; water): 9.0 - 9.2
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0003 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.005 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Jogi információk
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nem találja a megfelelő terméket?  
Próbálja ki a Termékválasztó eszköz. eszközt
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Application Note: Peroxidase in vegetables – Visual determination after conversion of a specific substrate.
Experience effective immobilization of protein A on wide-pore epoxy-modified silica monoliths for mAb separation, showcasing the efficiency of Chromolith® WP 300 columns in achieving faster and highly reproducible biomolecule separations.
Quantitative analysis of Hydroxymethylfurfural in honey using a Chromolith® HighResolution RP-18e column without the common Carrez clarification step.
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.