Fontos dokumentumok
450278
Iron(II) sulfate hydrate
99.999% trace metals basis
Szinonimák:
Sulfuric acid, iron(II) salt (1:1), hydrate
Teszt
99.999% trace metals basis
form
solid
szennyeződések
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
sűrűség
1.9 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O.[Fe++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H2O4S.H2O/c;1-5(2,3)4;/h;(H2,1,2,3,4);1H2/q+2;;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XBDUTCVQJHJTQZ-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- As precursor to prepare polyanionic electrodes for secondary Li-ion batteries. It serves as an iron source to produce low cost and sustainable battery materials.
- As an electrolyte precursor to fabricate cost effective and scalable redox flow batteries with excellent capacity retention.
- As a starting material to prepare superparamagnetic iron oxide nanoparticles.
- As a support material to fabricate air pollutant sensors.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.