Fontos dokumentumok
8.01309
Sigma-Aldrich
4-Amino-1,2,4-triazole
for synthesis
Szinonimák:
4-Amino-1,2,4-triazole, 4-Amino-4H-1,2,4-triazole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C2H4N4
CAS-szám:
Molekulatömeg:
84.08
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
EC index szám:
209-533-5
NACRES:
NA.22
Forma:
powder
Minőségi szint
Forma
powder
pH
<7 (20 °C in H2O)
mp
83-86 °C
tárolási hőmérséklet
2-30°C
SMILES string
[n]1(cnnc1)N
InChI
1S/C2H4N4/c3-6-1-4-5-2-6/h1-2H,3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FMCUPJKTGNBGEC-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 83 °C
Melting range (upper value): ≤ 86 °C
Identity (IR): passes test
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3