Fontos dokumentumok
1.01310
Millipore
Brilliant green (hydrogen sulfate) (C.I. 42040)
suitable for microbiology
Szinonimák:
Brilliant green (hydrogen sulfate) (C.I. 42040), Diamond green G, Solid green, Ethyl green
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C27H34N2O4S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
482.63
MDL-szám:
UNSPSC kód:
41106212
EC index szám:
211-190-1
NACRES:
NA.74
hatékonyság
300-400 mg/kg LD50, oral (Rat)
Minőségi szint
pH
2.5 (25 °C, 10 g/L in H2O)
mp
210 °C (decomposition)
oldhatóság
100 g/L
térfogatsúly
500‑600 kg/m3
alkalmazás(ok)
microbiology
tárolási hőmérséklet
2-30°C
InChI
1S/C27H33N2.H2O4S/c1-5-28(6-2)25-18-14-23(15-19-25)27(22-12-10-9-11-13-22)24-16-20-26(21-17-24)29(7-3)8-4;1-5(2,3)4/h9-21H,5-8H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NNBFNNNWANBMTI-UHFFFAOYSA-M
Analízis megjegyzés
Dye content (spectrophotometrically): ≥ 80 %
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λmax. (ethanol 50 %): 628 - 632 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.003 g/l; ethanol 50 %): 1860 - 2370
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 5 %
Suitability for microbiology: passes test
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3