Fontos dokumentumok
1.03170
Supelco
Eriochrome black T (C.I. 14645)
metal indicator, ACS, Reag. Ph Eur
Szinonimák:
Eriochrome black T (C.I. 14645), Chrome black T, 2-Hydroxy-1-(1-hydroxy-2-naphthylazo)-6-nitronaphthalene-4-sulfonic acid sodium salt
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C20H12N3NaO7S
CAS-szám:
Molekulatömeg:
461.38
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352107
EC index szám:
217-250-3
NACRES:
NB.21
product name
Eriochrome black T (C.I. 14645), indicator for complexometry ACS,Reag. Ph Eur
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. Ph. Eur.
form
powder
hatékonyság
17590 mg/kg LD50, oral (Rat)
veszteség
≤7% loss on drying, 110°C
szín
black to dark brown
pH
3.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
oldhatóság
50 g/L
térfogatsúly
400‑600 kg/m3
λmax
612-616 nm (buffer pH 10.0)
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/C20H13N3O7S.Na/c24-17-10-18(31(28,29)30)15-9-12(23(26)27)6-7-14(15)19(17)22-21-16-8-5-11-3-1-2-4-13(11)20(16)25;/h1-10,21,25H,(H,28,29,30);/q;+1/p-1/b22-19-;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JHUJLRKQZAPSDP-GXTSIBQPSA-M
Kapcsolódás
Replaces: EX0100-5; EX0100
Analízis megjegyzés
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Appearance: Black to dark brown-black fine powder, eventually with granular parts
Clarity of solution: passes test
Absorption maximum λmax. (buffer pH 10.0): 612 - 616 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.02 g/l; buffer pH 10.0; calc. on dried substance): 400 - 510
Loss on drying (110 °C): ≤ 7 %
Suitability as indicator (for complexometric titration, ACS): passes test
Suitability as indicator (Reag. Ph Eur): passes test
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2